612553
Gadolinium(III) chloride solution
NMR reference standard, 0.1 mg/mL in D2O (99.9 atom % D), DSS 0.1 %, water 25 %, NMR tube size 3 mm × 8 in.
Produits recommandés
Qualité
NMR reference standard
analytical standard
Niveau de qualité
Composition
DSS, 0.1%
water, 25%
Concentration
0.1 mg/mL in D2O (99.9 atom % D)
Technique(s)
NMR: suitable
Taille du tube de RMN
3 mm × 8 in.
Adéquation
suitable for NMR (reference standard)
Format
single component solution
Chaîne SMILES
Cl[Gd](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Gd/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clé InChI
MEANOSLIBWSCIT-UHFFFAOYSA-K
Catégories apparentées
Caractéristiques et avantages
Quantité
Each pack contains 10 tubes.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable