Documents
612731
Supelco
Gadolinium(III) chloride solution
NMR reference standard, 0.1 mg/mL in D2O (99.9 atom % D), NMR tube size 3 mm × 8 in.
About This Item
Formule linéaire :
GdCl3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.61
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
NMR reference standard
analytical standard
Concentration
0.1 mg/mL in D2O (99.9 atom % D)
Technique(s)
NMR: suitable
Taille du tube de RMN
3 mm × 8 in.
Format
single component solution
Chaîne SMILES 
Cl[Gd](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Gd/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clé InChI
MEANOSLIBWSCIT-UHFFFAOYSA-K
Caractéristiques et avantages
1H homogeneity
Quantité
3 mm O.D. tube contains 0.235 mL.
Each pack contains 10 tubes.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable