Principaux documents
590886
Sigma-Aldrich
Phenethyl-1,2-13C2-amine
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Benzeneethanamine-13C2
About This Item
Formule linéaire :
C6H513CH213CH2NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
123.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
pb
197-200 °C (lit.)
Densité
0.978 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
N[13CH2][13CH2]c1ccccc1
InChI
1S/C8H11N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7,9H2/i6+1,7+1
Clé InChI
BHHGXPLMPWCGHP-AKZCFXPHSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
177.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
81 °C - closed cup