Principaux documents
578525
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-4-methylpyridine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H9NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
123.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
pb
152-153 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1cc(C)ccn1
InChI
1S/C7H9NO/c1-6-3-4-8-7(5-6)9-2/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
HGRXBKDKSYDWLD-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
127.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
53 °C - closed cup