Principaux documents
575178
Sigma-Aldrich
Samarium(III) sulfate
≥99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Samarium monosulfate
About This Item
Formule linéaire :
Sm2(SO4)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
588.91
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Essai
≥99.99% trace metals basis
Forme
powder and chunks
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: samarium
Chaîne SMILES 
[Sm+3].[Sm+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/3H2O4S.2Sm/c3*1-5(2,3)4;;/h3*(H2,1,2,3,4);;/q;;;2*+3/p-6
Clé InChI
LVSITDBROURTQX-UHFFFAOYSA-H
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Yu G Denisenko et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(6) (2020-03-19)
The oxidation process of samariumoxysulfide was studied in the temperature range of 500-1000 °C. Our DTA investigation allowed for establishing the main thermodynamic (∆Hºexp = -654.6 kJ/mol) and kinetic characteristics of the process (Ea = 244 kJ/mol, A = 2