Principaux documents
1.15348
Supelco
Comprimés de Kjeldahl
weight 5 g (tablet)without addition of Se and Hg
250 TABS
366.00 CHF
1000 TABS
1 350.00 CHF
366.00 CHF
Date d'expédition estimée le05 mai 2025
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
250 TABS
366.00 CHF
1000 TABS
1 350.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352402
Nomenclature NACRES :
NB.21
366.00 CHF
Date d'expédition estimée le05 mai 2025
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Forme
tablet
Niveau de qualité
Analyte(s) spécifique(s)
nitrogen
Technique(s)
photometry: suitable
Poids
5 g (tablet)without addition of Se and Hg
Température de stockage
no temp limit
Description générale
(sans ajout de Se et Hg) – 5 g/pastille
Type : Composition du catalyseur sans mercure ou sélénium :
Na2SO4 47,7 %
K2SO4 47,7 %
TiO2 2,8 %
CuSO4 1,8 %
Remarque sur l'analyse
Apparence : pastilles gris clair à bleu clair
Test d′application : conforme
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Ce test de l'azote total en kit est plus rapide, plus sûr, plus précis et moins cher que la méthode traditionnelle. Le test en kit dédié à l'analyse de l'azote total a été développé dans le but de proposer aux utilisateurs une méthode de test unique pour le dosage du taux d'azote total dans les eaux de procédés et les eaux usées.
Total Nitrogen Analysis kit offers a fast, accurate, and cost-effective method for water and wastewater testing.
Learn how water impurities can impact the Kjeldahl nitrogen method. Get recommendations for accurate Kjeldahl analysis and total Kjeldahl nitrogen (TKN) tests. Select the optimal water purification system.