Principaux documents
575208
Sigma-Aldrich
Lanthanum(III) sulfate
≥99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Dilanthanum trisulfate, Lanthanum sulfate, Lanthanum sulfate (La2 (SO4)3)
50 G
148.00 CHF
148.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 G
148.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
La2(SO4)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
566.00
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
148.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥99.99% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: lanthanum
Impuretés
≤100.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Chaîne SMILES 
[La+3].[La+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2La.3H2O4S/c;;3*1-5(2,3)4/h;;3*(H2,1,2,3,4)/q2*+3;;;/p-6
Clé InChI
VQEHIYWBGOJJDM-UHFFFAOYSA-H
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
A C Blackburn et al.
Acta crystallographica. Section C, Crystal structure communications, 50 ( Pt 6), 833-838 (1994-06-15)
The structure of NaLaIII(SO4)2.H2O consists of distorted Na-O6 octahedra, La-O9 complexes in the form of distorted tricapped trigonal prisms, and slightly irregular tetrahedral sulfate ions. All bond distances fall within normal limits. The sulfate ions manifest rigid-body behavior but this
S Ranganayaki et al.
Zeitschrift fur allgemeine Mikrobiologie, 21(4), 329-332 (1981-01-01)
The effect of lanthanum sulphate on five Azotobacter strains (4A7, 10, 5A2, 5A1, and 3A3) isolated from Allahabad soil consists in a considerable increase in the nitrogen fixation, carbon consumption and in the amount of nitrogen fixed in mg per