Principaux documents
569828
Sigma-Aldrich
Pyridinium dichromate on silica gel
200-400 mesh, extent of labeling: 20 wt. % silica gel loading
Synonyme(s) :
PDC on silica
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Ampleur du marquage
20 wt. % silica gel loading
Taille des particules
200-400 mesh
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
c1cc[nH+]cc1.c2cc[nH+]cc2.[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2C5H5N.2Cr.7O/c2*1-2-4-6-5-3-1;;;;;;;;;/h2*1-5H;;;;;;;;;/q;;;;;;;;;2*-1/p+2
Clé InChI
LMYWWPCAXXPJFF-UHFFFAOYSA-P
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Articles
Functionalized silica gel is used in size-exclusion chromatography of cationic polymers and in the separation of sugars, steroids, cholesterol, and triglycerides.