Principaux documents
569801
Sigma-Aldrich
Pyridinium chlorochromate on silica gel
200-400 mm bead size, ~20 % (silica gel), on silica gel
Synonyme(s) :
PCC on silica gel
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Taille des billes
200-400 mm
Capacité
~20 % (silica gel)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O[Cr](Cl)(=O)=O.c1ccncc1
InChI
1S/C5H5N.ClH.Cr.H2O.2O/c1-2-4-6-5-3-1;;;;;/h1-5H;1H;;1H2;;/q;;+2;;;/p-2
Clé InChI
JWIPGAFCGUDKEY-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Ox. Sol. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Articles
Functionalized silica gel is used in size-exclusion chromatography of cationic polymers and in the separation of sugars, steroids, cholesterol, and triglycerides.