Principaux documents
541818
Sigma-Aldrich
Scandium(III) hexafluoroacetylacetonate
About This Item
Formule linéaire :
Sc(C5HF6O2)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
666.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
powder (may contain chunks)
Composition
Sc, 6.5-7.0% EDTA titration
Pertinence de la réaction
core: scandium
reagent type: catalyst
Pf
93-96 °C
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)C(=O)\C=C(/O[Sc](O\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F)O\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/3C5H2F6O2.Sc/c3*6-4(7,8)2(12)1-3(13)5(9,10)11;/h3*1,12H;/q;;;+3/p-3/b3*2-1-;
Clé InChI
DWCYUTXXZMNFLG-JVUUZWNBSA-K
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable