Principaux documents
529192
Sigma-Aldrich
2,3,5-Trifluorobenzaldehyde
97%
About This Item
Formule linéaire :
F3C6H2CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.478 (lit.)
pb
165 °C (lit.)
Densité
1.407 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fc1cc(F)c(F)c(C=O)c1
InChI
1S/C7H3F3O/c8-5-1-4(3-11)7(10)6(9)2-5/h1-3H
Clé InChI
RQUNVQGCKIBORD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Enthalpy of vaporization of 2,3,5-trifluorobenzaldehyde at boiling point (438.15K) is 37.975kjoule/mol.[1]
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
136.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
57.8 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 535-535 (2014)