265179
2,4-Difluorobenzaldehyde
98%
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.498 (lit.)
pb
65-66 °C/17 mmHg (lit.)
Pf
2-3 °C (lit.)
Densité
1.299 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
fluoro
Chaîne SMILES
[H]C(=O)c1ccc(F)cc1F
InChI
1S/C7H4F2O/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-4H
Clé InChI
WCGPCBACLBHDCI-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
131.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
55 °C - closed cup