Principaux documents
520012
Sigma-Aldrich
1,3-Dicyclohexyl-1,1,3,3-tetrakis(dimethylvinylsilyloxy)disiloxane
About This Item
Formule linéaire :
[[H2C=CHSi(CH3)2O]2Si(C6H11)]2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
643.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Indice de réfraction
n20/D 1.4710 (lit.)
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(O[Si](O[Si](C)(C)C=C)(O[Si](O[Si](C)(C)C=C)(O[Si](C)(C)C=C)C1CCCCC1)C2CCCCC2)C=C
InChI
1S/C28H58O5Si6/c1-13-34(5,6)29-38(30-35(7,8)14-2,27-23-19-17-20-24-27)33-39(31-36(9,10)15-3,32-37(11,12)16-4)28-25-21-18-22-26-28/h13-16,27-28H,1-4,17-26H2,5-12H3
Clé InChI
DUHRTKROMQPNOO-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable