Principaux documents
514373
Sigma-Aldrich
Isatoic anhydride, polymer-bound
200-400 mesh, extent of labeling: 2.0-3.0 mmol N per g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Synonyme(s) :
(Dihydro-2,4-dioxo-3,1-benzoxazin-1-ylmethyl)polystyrene, Anhydride, polymer-bound
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Réticulation
1 % cross-linked with divinylbenzene
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pertinence de la réaction
reactivity: amine reactive
Ampleur du marquage
2.0-3.0 mmol N per g loading
Taille des particules
200-400 mesh
Application
Scavenges primary and secondary amines.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable