51091
1-(3,4-Dichlorophenyl)piperazine
≥98.0% (GC)
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Pf
62-66 °C
Chaîne SMILES
Clc1ccc(cc1Cl)N2CCNCC2
InChI
1S/C10H12Cl2N2/c11-9-2-1-8(7-10(9)12)14-5-3-13-4-6-14/h1-2,7,13H,3-6H2
Clé InChI
PXFJLKKZSWWVRX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable