Principaux documents
1.06035
Supelco
Méthanol
≥99.9% (GC), suitable for LC/MS, LiChrosolv®
Synonyme(s) :
Alcool méthylique
1 L
87.80 CHF
2.5 L
187.00 CHF
4 L
190.00 CHF
185 L
7 840.00 CHF
87.80 CHF
Date d'expédition estimée le28 juillet 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 L
87.80 CHF
2.5 L
187.00 CHF
4 L
190.00 CHF
185 L
7 840.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
CH3OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
32.04
Beilstein:
1098229
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Numéro de classement CE :
200-659-6
Nomenclature NACRES :
NA.03
87.80 CHF
Date d'expédition estimée le28 juillet 2025
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Méthanol, hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
Agence
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1621
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for EPA OTM-45
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
suitable for FDA C-010.02
Densité de vapeur
1.11 (vs air)
Pression de vapeur
128 hPa ( 20 °C)
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
LiChrosolv®
Essai
≥99.9% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
725 °F
Puissance
5628 mg/kg LD50, oral (Rat)
17100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
36 %
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Impuretés
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.01% Water
≤10 ppb Al (Aluminium)
≤10 ppb Ca (Calcium)
≤10 ppb Fe (Iron)
≤10 ppb Mg (Magnesium)
≤100 ppb Na (Sodium)
≤5 ppb Any further metal (ICP-MS)
≤5 ppb K (Potassium)
Chaîne SMILES 
CO
Résidus d'évap.
≤1.0 mg/L
Transmittance
210 nm, ≥35%
220 nm, ≥60%
230 nm, ≥75%
260 nm, ≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.329 (lit.)
Viscosité cinématique
0.54-0.59 cSt(20 °C)
pb
64.7 °C (lit.)
Pf
−98 °C (lit.)
Température de transition
flash point 9.7 °C
Densité
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
PFAS testing
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
Clé InChI
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Les solvants hypergrades LiChrosolv sont soigneusement testés pour garantir leur compatibilité avec la LC-MS et répondent à toutes les exigences des méthodes d'ionisation modernes en LC-MS (ESI/APCI - modes positif et négatif). En raison de leur faible niveau de bruit de fond ionique et de leur faible suppression d'ions, les solvants hypergrades LiChrosolv offrent une grande reproductibilité et une ionisation d'une grande efficacité. L'emballage a été amélioré pour répondre parfaitement aux critères de qualité de la LC-MS.
Application
  • The composition of chemicals and anti-osteogenic properties in the volatile extracts from Homalomena gigantea rhizome : cette étude met en évidence le rôle du méthanol dans l'extraction et l'analyse des composés organiques volatils émis par les plantes médicinales, fournissant des informations précieuses pour les chercheurs en pharmacologie et en chimie des produits naturels (Thanh et al., 2024).
  • A homochiral tartrate-bridged dinuclear chromium(III) complex anion with a resonance-assisted hydrogen bond for proton conduction : le méthanol est utilisé comme solvant dans la synthèse de composés inorganiques complexes, qui sont essentiels au développement de nouveaux matériaux pour les applications énergétiques, telles que les membranes d'échange de protons (Dunatov et al., 2024).
Notes préparatoires
Produit filtré sur un filtre de 0,2 μm
Remarque sur l'analyse
Indice d'évaporation : 1,9
Pureté (GC) : ≥ 99,9 %
Identité (IR) : test réussi
Résidus d'évaporation : ≤ 1,0 mg/l
Eau : ≤ 0,01 %
Acidité : ≤ 0,0002 mÉq/g
Alcalinité : ≤ 0,0002 mÉq/g
Al (aluminium) : ≤ 10 ppb
Ca (calcium) : ≤ 10 ppb
Fe (fer) : ≤ 10 ppb
K (potassium) : ≤ 5 ppb
Mg (magnésium) : ≤ 10 ppb
Na (sodium) : ≤ 100 ppb
Autres métaux (ICP-MS) : ≤ 5 ppb
Qualité gradient (à 220 nm) : ≤ 2,0 mAU
Qualité gradient (à 235 nm) : ≤ 1,0 mAU
Fluorescence (sous forme de quinine à 254 nm) : ≤ 1,0 ppb
Fluorescence (sous forme de quinine à 365 nm) : ≤ 0,5 ppb
Transmission (à 210 nm) : ≥ 35 %
Transmission (à 220 nm) : ≥ 60 %
Transmission (à 230 nm) : ≥ 75 %
Transmission (de 260 nm) : ≥ 98 %
Convient pour la LC-MS ; Intensité du pic de masse du bruit de fond basée sur la réserpine (APCI/ESI, mode positif) : ≤ 2 ppb
Convient pour la LC-MS ; Intensité du pic de masse du bruit de fond basée sur la réserpine (APCI/ESI, mode négatif) : ≤ 20 ppb
Filtration sur filtre de 0,2 µm.
Autres remarques
Découvrez divers accessoires et équipements de sécurité pour la manipulation en toute sécurité des solvants en laboratoire afin d'améliorer votre niveau de sécurité dès la première utilisation.
Informations légales
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Articles
Determination of plasma protein binding using a SupelTM C18 pin device based BioSPME method for efficient sample preparation, along with a comparison to the equilibrium dialysis method.
A comparative UHPLC analysis of diclofenac sodium in gel using Chromolith® HighResolution RP-18 endcapped 100 x 2 mm I.D column and FPP 1.7 µm hybrid silica C18 100 x 2.1 mm I.D column with UV and MS detection.
LC-MS method separates 32 PFAS compounds in drinking water following EPA methods 533, 537, and 537.1. EPA 8327.
Learn about Supel™ BioSPME C18 96-pin tool to prepare a clean sample with minimal matrix effects for an LC-MS/MS analysis from human plasma and its comparison with acetonitrile-based precipitation.
Afficher tout
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf