Principaux documents
471682
Sigma-Aldrich
1-(3-Methoxyphenyl)piperazine
95%
5 G
33.00 CHF
33.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
33.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H16N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.26
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
33.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.5815 (lit.)
pb
150 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densité
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1cccc(c1)N2CCNCC2
InChI
1S/C11H16N2O/c1-14-11-4-2-3-10(9-11)13-7-5-12-6-8-13/h2-4,9,12H,5-8H2,1H3
Clé InChI
PZIBVWUXWNYTNL-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
Description générale
1-(3-Methoxyphenyl)piperazine is a piperazine derivative.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
195.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
91 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
N-dealkylation of arylpiperazine derivatives: disposition and metabolism of the 1-aryl-piperazines formed.
Caccia S.
Current Drug Metabolism, 8(6), 612-622 (2007)