Principaux documents
495255
Sigma-Aldrich
3-Acetoxy-2-methylbenzoic acid
97%
About This Item
Formule linéaire :
CH3CO2C6H3(CH3)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Pf
149-151 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)Oc1cccc(C(O)=O)c1C
InChI
1S/C10H10O4/c1-6-8(10(12)13)4-3-5-9(6)14-7(2)11/h3-5H,1-2H3,(H,12,13)
Clé InChI
LHVJUPHCLWIPLZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
3-Acetoxy-2-methylbenzoic acid is a benzoic acid derivative.
Application
3-Acetoxy-2-methylbenzoic acid may be used in the preparation 3-acetoxy-2-methyl-N-(4-methoxyphenyl) benzamide[1] and (R)-N-(2,6-dichlorobenzyl)-3-[(2S,3S)-3-(3-hydroxy-2-methylbenzoyl)amino-2-hydroxy-4-phenylbutanoyl]-5,5-dimethyl-1,3- thiazolidine-4-carboxamide.[2]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Small-sized human immunodeficiency virus type-1 protease inhibitors containing allophenylnorstatine to explore the S2' pocket.
Hidaka K, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 52(23), 7604-7617 (2009)
A novel 3-acetoxy-2-methyl-N-(4-methoxyphenyl) benzamide: Molecular structural describe, antioxidant activity with use X-ray diffractions and DFT calculations.
Demir S, et al.
Journal of Molecular Structure, 1100, 582-591 (2015)