339598
4-Amino-3-hydroxybenzoic acid
97%
Synonyme(s) :
3-Hydroxy-4-aminobenzoic acid, 3-Hydroxy-PABA
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
211-215 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
Nc1ccc(cc1O)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO3/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
Clé InChI
NFPYJDZQOKCYIE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable