490733
Sodium pyruvate-3-13C
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Pyruvic acid-3-13C sodium salt
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
bio NMR: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
Pf
>300 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Na+].[13CH3]C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i1+1;
Clé InChI
DAEPDZWVDSPTHF-YTBWXGASSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Isotopic Labeling for NMR Spectroscopy of Biological Solids;
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.