Principaux documents
278017
Sigma-Aldrich
Benzyl alcohol-α-13C
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Benzenemethanol-13C
About This Item
Formule linéaire :
C6H513CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
109.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Indice de réfraction
n20/D 1.54 (lit.)
pb
203-205 °C (lit.)
Pf
-16--13 °C (lit.)
Densité
1.055 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
O[13CH2]c1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2/i6+1
Clé InChI
WVDDGKGOMKODPV-PTQBSOBMSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
204.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
96.00 °C - closed cup