Principaux documents
790990
Sigma-Aldrich
Pyruvic acid-d4
97 atom % D
About This Item
Formule linéaire :
CD3COCOOD
Poids moléculaire :
92.09
Code UNSPSC :
12352115
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
97 atom % D
Essai
97%
Forme
liquid
Changement de masse
M+4
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C(O[2H])C(C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C3H4O3/c1-2(4)3(5)6/h1H3,(H,5,6)/i1D3/hD
Clé InChI
LCTONWCANYUPML-GUEYOVJQSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
179.6 °F
Point d'éclair (°C)
82 °C