Principaux documents
47524
Sigma-Aldrich
Fmoc-tBu-Gly-OH
≥98.0%
Synonyme(s) :
Fmoc-L-tert-leucine, Fmoc-Tle-OH
1 G
269.00 CHF
269.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
269.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H23NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
353.41
Beilstein:
6662856
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
269.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
≥98.0%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: C-H Activation
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
reaction type: Peptide Synthesis
Pf
124-127 °C
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
amine
carboxylic acid
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C21H23NO4/c1-21(2,3)18(19(23)24)22-20(25)26-12-17-15-10-6-4-8-13(15)14-9-5-7-11-16(14)17/h4-11,17-18H,12H2,1-3H3,(H,22,25)(H,23,24)/t18-/m1/s1
Clé InChI
VZOHGJIGTNUNNC-GOSISDBHSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable