Principaux documents
8.52014
Sigma-Aldrich
Fmoc-Nle-OH
≥98.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonyme(s) :
Fmoc-Nle-OH, N-α-Fmoc-L-norleucine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H23NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
353.41
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Nom du produit
Fmoc-Nle-OH, Novabiochem®
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Essai
≥96.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Pf
135-145 °C
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
N(=C(/[O-])\OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3)/[C@H](CCCC)C(=O)O
InChI
1S/C21H23NO4/c1-2-3-12-19(20(23)24)22-21(25)26-13-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,2-3,12-13H2,1H3,(H,22,25)(H,23,24)/p-1/t19-/m1/s1
Clé InChI
VCFCFPNRQDANPN-LJQANCHMSA-M
Description générale
Standard building block for introduction of norleucine amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Liaison
Replaces: 04-12-1028
Remarque sur l'analyse
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (25 mmole in 50 ml DMF): clearly soluble
UV/VIS (E(450 bis 600 nm)): ≤ 50 mAU
Assay (acidimetric): ≥ 96.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable