Principaux documents
471917
Sigma-Aldrich
3,4-Dichlorophenylboronic acid
≥95%
Synonyme(s) :
3,4-Dichlorobenzeneboronic acid
About This Item
Formule linéaire :
Cl2C6H3B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.82
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
≥95%
Forme
powder
Pf
280-285 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES 
OB(O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H5BCl2O2/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3,10-11H
Clé InChI
JKIGHOARKAIPJI-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant involved in:
  • Lithiation/borylation-protodeboronation of homoallyl carbamates
  • Suzuki coupling reactions
Precursor / reactant involved in synthesis of biologically active molecules including:
  • Mycobacterium tuberculosis H37Rv chorismate mutase inhibitors
  • Pyrrole derivatives as PDE4B inhibitors
  • Nitrovinyl biphenyls as anticancer agents
  • Dual immunosuppressive and anti-inflammatory agents
  • Pyrazolopyrimidines as Cryptosporidium and Toxoplasma CDPK1 inhibitors
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable