Principaux documents
461652
Sigma-Aldrich
Bis[(R)-(−)-(1-naphthyl)ethyl]amine hydrochloride
98%
About This Item
Formule linéaire :
[C10H7CH(CH3)]2NH·HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
361.91
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Forme
solid
Activité optique
[α]23/D −185°, c = 2 in methanol
Pf
280 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl.C[C@@H](N[C@H](C)c1cccc2ccccc12)c3cccc4ccccc34
InChI
1S/C24H23N.ClH/c1-17(21-15-7-11-19-9-3-5-13-23(19)21)25-18(2)22-16-8-12-20-10-4-6-14-24(20)22;/h3-18,25H,1-2H3;1H/t17-,18-;/m1./s1
Clé InChI
SESSHTRTZDHACX-JAXOOIEVSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable