Documents
237442
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
≥99%
Synonyme(s) :
(R)-(+)-α-Methyl-1-naphthalenemethylamine
About This Item
Formule linéaire :
C10H7CH(CH3)NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.24
Numéro Beilstein :
2208025
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥99%
Forme
liquid
Activité optique
[α]20/D +55°, c = 2 in ethanol
Pureté optique
ee: 98% (GLC)
Indice de réfraction
n20/D 1.623 (lit.)
Point d'ébullition
153 °C/11 mmHg (lit.)
Densité
1.067 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[C@@H](N)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H13N/c1-9(13)11-8-4-6-10-5-2-3-7-12(10)11/h2-9H,13H2,1H3/t9-/m1/s1
Clé InChI
RTCUCQWIICFPOD-SECBINFHSA-N
Catégories apparentées
Application
Absolute configuration of primary amines determined using chiral (2-nitrophenyl)proline amides and 1H NMR.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hee Choon Ahn et al.
Organic letters, 9(19), 3853-3855 (2007-08-23)
N-(2-Nitrophenyl)proline (2-NPP) amides of primary amines have a conformational preference for intramolecular hydrogen bonding. Because of the strong and selective anisotropic effects on the amine substituents, the absolute configuration of alpha-chiral primary amines can be assigned by comparing the 1H