456233
L-Aspartic acid dimethyl ester hydrochloride
97%
Synonyme(s) :
Dimethyl L-aspartate hydrochloride, L-Asp(OMe)OMe·HCl
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
115-117 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
Cl.COC(=O)C[C@H](N)C(=O)OC
InChI
1S/C6H11NO4.ClH/c1-10-5(8)3-4(7)6(9)11-2;/h4H,3,7H2,1-2H3;1H/t4-;/m0./s1
Clé InChI
PNLXWGDXZOYUKB-WCCKRBBISA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable