G1763
β-Glutamic acid
≥98% (TLC), suitable for ligand binding assays
Synonyme(s) :
3-Aminopentanedioic acid
About This Item
Produits recommandés
product name
β-Glutamic acid,
Pureté
≥98% (TLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Technique(s)
ligand binding assay: suitable
Couleur
white to off-white
Chaîne SMILES
NC(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(1-4(7)8)2-5(9)10/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)
Clé InChI
BBJIPMIXTXKYLZ-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Chromatograms
application for HPLCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique