Principaux documents
447471
Sigma-Aldrich
Methyl 10-hydroxydecanoate
technical grade, ≥90%
Synonyme(s) :
Pd/C
10 G
244.00 CHF
244.00 CHF
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
244.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
HO(CH2)9CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
244.00 CHF
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Devis pour commande en gros
Qualité
technical grade
Essai
≥90%
Indice de réfraction
n20/D 1.448 (lit.)
Densité
0.962 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
hydroxyl
Chaîne SMILES 
COC(=O)CCCCCCCCCO
InChI
1S/C11H22O3/c1-14-11(13)9-7-5-3-2-4-6-8-10-12/h12H,2-10H2,1H3
Clé InChI
NFJQGHRDVMDLKM-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
221.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
105.00 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
N M Carballeira et al.
Chemistry and physics of lipids, 97(2), 87-91 (1999-04-08)
The marine bacterial fatty acid 9-methyl-10-hexadecenoic acid was conveniently prepared in 6 steps and in a 22% overall yield, starting from commercially available methyl 10-hydroxydecanoate. The naturally occurring fatty acid has the E double bond configuration as confirmed by gas
Notes-A Preparation of 10-Hydroxydecanoic Acid.
Benton F and Kiess F.
The Journal of Organic Chemistry, 25(3), 470-471 (1960)
Synthesis and polymerization of carboxyalkylmethacrylates: new hydrophobic polyelectrolytes.
Rogel-Hernandez E, et al.
Designed Monomers and Polymers, 4(4), 343-356 (2001)