438960
(R)-(+)-3-Benzyloxy-1,2-propanediol
99%
Synonyme(s) :
(R)-Glycerol 1-benzyl ether, 3-O-Benzyl-sn-glycerol, 3-Benzyl-sn-glycerol
Produits recommandés
Essai
99%
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D +5.5°, c = 20 in chloroform
Pf
25-29 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC[C@@H](O)COCc1ccccc1
InChI
1S/C10H14O3/c11-6-10(12)8-13-7-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-12H,6-8H2/t10-/m1/s1
Clé InChI
LWCIBYRXSHRIAP-SNVBAGLBSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable