429856
2-Amino-6-fluorobenzonitrile
99%
Synonyme(s) :
6-Fluoroanthranilonitrile
About This Item
Produits recommandés
Essai
99%
Pf
125-128 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
nitrile
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Nc1cccc(F)c1C#N
InChI
1S/C7H5FN2/c8-6-2-1-3-7(10)5(6)4-9/h1-3H,10H2
Clé InChI
IQUNZGOZUJITBJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
It may be used for the synthesis bis(4-oxoquinazolin-2-yl)pyridine and fluoro-containing quinazolin-4(1H)-ones.[4] It may be employed for the synthesis of the following novel huprines[5]:
- 12-amino-3-chloro-6,7,10,11-tetrahydro-9-isopropyl-7,11-methanocycloocta[b]quinoline hydrochloride
- 9-allyl-12-amino-3-chloro-6,7,10,11-tetrahydro-7,11-methanocycloocta[b]quinoline hydrochloride
- 12-amino-1-fluoro-6,7,10,11-tetrahydro-9-isopropyl-7,11-methanocycloocta[b]quinoline hydrochloride
- 9-allyl-12-amino-1-fluoro-6,7,10,11-tetrahydro-7,11-methanocycloocta[b]quinoline hydrochloride
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
Cancer research innovations address the complexity of the disease, providing advanced technologies for varied applications.
Biofiles reviews innovative technologies for cancer research, reflecting the complexity of the disease.