416282
Tris-(8-hydroxyquinoline)aluminum
98% trace metals basis
Synonyme(s) :
Alq3, Aluminum 8-hydroxyquinolinate, Aluminum oxinate, Tris-(8-hydroxyquinolinato)aluminum
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98% trace metals basis
Forme
powder
Pf
>300 °C (lit.)
Énergie orbitale
HOMO 5.8 eV
LUMO 3.1 eV
Performance des dispositifs OLED
ITO/MoO3/NPD/Alq3/BPhen/LiF/Al
ITO/NPD/CBP:Ir(ppy)3/BCP/Alq3/Mg:Al
ITO/NPD/TCTA/BCPO:Ir(piq)3 (7-8%)/BCP/Alq3/LiF/Al
ITO/NPD/TCTA/BCPO:Ir(ppy)3 (7-8%)/BCP/Alq3/LiF/Al
ITO/m-MTDATA/NPD/TTPhPhB/Alq3/LiF/Al
Chaîne SMILES
O([Al](Oc1cccc2cccnc12)Oc3cccc4cccnc34)c5cccc6cccnc56
InChI
1S/3C9H7NO.Al/c3*11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8;/h3*1-6,11H;/q;;;+3/p-3
Clé InChI
TVIVIEFSHFOWTE-UHFFFAOYSA-K
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
AIE Luminogens - Family of new materials with multifaceted functionalities. Find some representative applications of the AIEgens
Professor Shinar highlights low-cost, disposable sensor configurations in organic and hybrid electronics for healthcare applications.