Documents
408611
Sigma-Aldrich
Fmoc-Leu-OH
98%
Synonyme(s) :
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-leucine, Fmoc-L-leucine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H23NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
353.41
Numéro Beilstein :
2178254
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Activité optique
[α]20/D −25°, c = 0.5 in DMF
Pf
152-156 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)C[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C21H23NO4/c1-13(2)11-19(20(23)24)22-21(25)26-12-18-16-9-5-3-7-14(16)15-8-4-6-10-17(15)18/h3-10,13,18-19H,11-12H2,1-2H3,(H,22,25)(H,23,24)/t19-/m0/s1
Clé InChI
CBPJQFCAFFNICX-IBGZPJMESA-N
Actions biochimiques/physiologiques
PPARγ ligand that induces insulin sensitization, but not adipogenesis.
Autres remarques
This product has been replaced by 47633-ALDRICH | Fmoc-Leu-OH ≥97.0%