LAA21
L-Amino acids
analytical standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Classe(s) chimique(s) de l'analyte
amino acids, peptides, proteins
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Application
Autres remarques
- A7627 L-Alanine
- A5131 L-Arginine Hydrochloride
- A0884 L-Asparagine
- A9256 L-Aspartic Acid
- C1276 L-Cysteine hydrochloride
- C8755 L-Cystine
- G1251 L-Glutamic Acid
- G3126 L-Glutamine
- G7126 Glycine
- H8125 L-Histidine hydrochloride
- H5534 trans-4-Hydroxy-L-proline
- I2752 L-Isoleucine
- L8000 L-Leucine
- L5626 L-Lysine hydrochloride
- M9625 L-Methionine
- P2126 L-Phenylalanine
- P0380 L-Proline
- S4500 L-Serine
- T8625 L-Threonine
- T0254 L-Tryptophan
- T3754 L-Tyrosine
- V0500 L-Valine
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Consider sequence length, solubility, and stability when designing peptides for custom synthesis.