Principaux documents
394009
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-N,α-Dimethylbenzylamine
98%
Synonyme(s) :
(R)-(+)-N-Methyl-1-phenylethylamine
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH(CH3)NHCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
135.21
Beilstein:
4350160
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Forme
liquid
Activité optique
[α]20/D +70°, c = 2 in chloroform
Indice de réfraction
n20/D 1.511 (lit.)
pb
74-76 °C/11 mmHg (lit.)
Densité
0.924 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CN[C@H](C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H13N/c1-8(10-2)9-6-4-3-5-7-9/h3-8,10H,1-2H3/t8-/m1/s1
Clé InChI
RCSSHZGQHHEHPZ-MRVPVSSYSA-N
Application
Used to make asymmetric organometallic catalysts (e.g., for conjugate additions to enones).[1]
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
141.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
61 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Tetrahedron Letters, 31, 965-965 (1990)