Principaux documents
349674
Sigma-Aldrich
Dimethyl cis-1,2,3,6-tetrahydrophthalate
99%
10 G
189.00 CHF
189.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
189.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H14O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
189.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.472 (lit.)
pb
141-142 °C/20 mmHg (lit.)
Densité
1.145 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES 
COC(=O)[C@H]1CC=CC[C@H]1C(=O)OC
InChI
1S/C10H14O4/c1-13-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10(12)14-2/h3-4,7-8H,5-6H2,1-2H3/t7-,8+
Clé InChI
DVVAGRMJGUQHLI-OCAPTIKFSA-N
Description générale
Epoxidation of dimethyl cis-1,2,3,6-tetrahydrophthalate has been reported.[1] Desymmetrization of dimethyl cis-1,2,3,6-tetrahydrophthalate to (1S,2R)-1-methyl-cis-1,2,3,6-tetra-hydrophthalate has been reported.[2]
Application
Dimethyl cis-1,2,3,6-tetrahydrophthalate may be used in chemical synthesis.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
The use of enzymes in organic synthesis and the life sciences: perspectives from the Swiss Industrial Biocatalysis Consortium (SIBC).
Meyer H-P, et al.
Catalysis Science & Technology, 3(1), 29-40 (2013)
Stereospecific epoxidation of dihydrophthalates.
Cerefice SA and Fields EK.
The Journal of Organic Chemistry, 41(2), 355-361 (1976)