277592
9-Vinylcarbazole
98%
Synonyme(s) :
9-Vinyl-9H-carbazole, N-Ethenylcarbazole, N-Vinylcarbazole
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Point d'ébullition
154-155 °C/3 mmHg (lit.)
Pf
60-65 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C=Cn1c2ccccc2c3ccccc13
InChI
1S/C14H11N/c1-2-15-13-9-5-3-7-11(13)12-8-4-6-10-14(12)15/h2-10H,1H2
Clé InChI
KKFHAJHLJHVUDM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves