Principaux documents
343811
Sigma-Aldrich
Ethylene glycol-(OD)2
98 atom % D, 99% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
DOCH2CH2OD
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
64.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Essai:
99% (CP)
Technique(s):
NMR: suitable
pb:
196-198 °C (lit.)
Pureté isotopique
98 atom % D
Essai
99% (CP)
Forme
liquid
Technique(s)
NMR: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.429 (lit.)
pb
196-198 °C (lit.)
Pf
-13 °C (lit.)
Densité
1.148 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[2H]OCCO[2H]
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2/i3D,4D
Clé InChI
LYCAIKOWRPUZTN-NMQOAUCRSA-N
Produits recommandés
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Kidney
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup