206326
Dibromochloromethane
97%
Synonyme(s) :
Chlorodibromomethane
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.547 (lit.)
Point d'ébullition
119-120 °C/748 mmHg (lit.)
Pf
−22 °C (lit.)
Solubilité
acetone: soluble
diethyl ether: soluble
ethanol: soluble
Densité
2.451 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
ClC(Br)Br
InChI
1S/CHBr2Cl/c2-1(3)4/h1H
Clé InChI
GATVIKZLVQHOMN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable