Principaux documents
340448
Sigma-Aldrich
Dipotassium deuterium phosphate
98 atom % D
Synonyme(s) :
Phosphoric acid-d dipotassium salt
10 G
628.00 CHF
628.00 CHF
Check Cart for Availability
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
10 G
628.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
K2DPO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
628.00 CHF
Check Cart for Availability
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
98 atom % D
Forme
powder
Technique(s)
NMR: suitable
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[K+].[K+].[2H]OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2K.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2/i/hD
Clé InChI
ZPWVASYFFYYZEW-DYCDLGHISA-L
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Yaqi Fu et al.
Biotechnology progress, 37(1), e3075-e3075 (2020-09-02)
Dehaloperoxidase (DHP) catalyzes detoxifying halophenols. It is a heme-containing enzyme using H2 O2 as the oxidant. Heme bleaching from the active site is of great concern. In addition, the interference of DHP by H2 O2 leads to the inactivation of