1551128
USP
Phosphate de potassium dibasique
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Phosphate de potassium dibasic, Dipotassium phosphate, Hydrogénophosphate dipotassique, sec.-Phosphate de potassium
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
dibasic potassium phosphate
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2K.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Clé InChI
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable