176079
Sodium acetate-d3
99 atom % D
Synonyme(s) :
Acetic-d3 acid sodium salt
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % D
Forme
crystals
Technique(s)
NMR: suitable
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
Pf
>300 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES
[Na+].[2H]C([2H])([2H])C([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1/i1D3;
Clé InChI
VMHLLURERBWHNL-NIIDSAIPSA-M
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable