Principaux documents
325287
Sigma-Aldrich
Dichloro(N,N,N′,N′-tetramethylethylenediamine)zinc
98%
Synonyme(s) :
Dichloro(N,N,N′,N′-tetramethylethane-1,2-diamine)zinc, ZnCl2-TMEDA
25 G
119.00 CHF
119.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
119.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
[(CH3)2NCH2CH2N(CH3)2]ZnCl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.50
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
119.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Pertinence de la réaction
core: zinc
reagent type: catalyst
Pf
176-178 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[Zn]Cl.CN(C)CCN(C)C
InChI
1S/C6H16N2.2ClH.Zn/c1-7(2)5-6-8(3)4;;;/h5-6H2,1-4H3;2*1H;/q;;;+2/p-2
Clé InChI
WEHCCWCYFYMBQX-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges