Documents
303631
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluoroaniline
98%
About This Item
Formule linéaire :
BrC6F4NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.98
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Pf
59-61 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1c(F)c(F)c(Br)c(F)c1F
InChI
1S/C6H2BrF4N/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h12H2
Clé InChI
LZUYSMHNMFCPBF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
The decomposition of 4-bromo-2,3,5,6-tetrafluoroaniline by pentyl nitrite yields the corresponding aryl radicals.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Homolytic reactions of polyfluoroaromatic compounds IX. Abstraction reactions of some< i> p</i>-substituted tetra-fluorophenyl radicals.
Bolton R, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 5(1), 1-5 (1975)