Documents
638412
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2,5-difluoroaniline
97%
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H2(F)2NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
74-78 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1cc(F)c(Br)cc1F
InChI
1S/C6H4BrF2N/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2H,10H2
Clé InChI
XOYHFIQPPOJMFK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges