302295
5-Nitro-2-thiophenecarboxaldehyde
98%
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
solid
Pf
75-77 °C (lit.)
Solubilité
acetone: soluble 1%, clear, yellow
Groupe fonctionnel
aldehyde
nitro
Chaîne SMILES
[H]C(=O)c1ccc(s1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H3NO3S/c7-3-4-1-2-5(10-4)6(8)9/h1-3H
Clé InChI
CHTSWZNXEKOLPM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable