73340
5-Nitro-2-furaldehyde semicarbazone
≥97.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
5-Nitro-2-furfural semicarbazone, Furacin, NFZ, Nitrofurazone
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥97.0% (HPLC)
Forme
powder
Pf
242-244 °C (lit.)
Chaîne SMILES
NC(=O)N\N=C\c1ccc(o1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N4O4/c7-6(11)9-8-3-4-1-2-5(14-4)10(12)13/h1-3H,(H3,7,9,11)/b8-3+
Clé InChI
IAIWVQXQOWNYOU-FPYGCLRLSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organes cibles
male reproductive organs
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves