152625
5-Bromo-2-thiophenecarboxaldehyde
95%
Synonyme(s) :
5-Bromothenaldehyde
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.637 (lit.)
Point d'ébullition
105-107 °C/11 mmHg (lit.)
Densité
1.607 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[H]C(=O)c1ccc(Br)s1
InChI
1S/C5H3BrOS/c6-5-2-1-4(3-7)8-5/h1-3H
Clé InChI
GFBVUFQNHLUCPX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
210.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
99.00 °C - closed cup