Key Documents
290262
Sigma-Aldrich
2,3-Difluorobenzyl alcohol
94%
About This Item
Formule linéaire :
F2C6H3CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
94%
Indice de réfraction
n20/D 1.492 (lit.)
Densité
1.282 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OCc1cccc(F)c1F
InChI
1S/C7H6F2O/c8-6-3-1-2-5(4-10)7(6)9/h1-3,10H,4H2
Clé InChI
JSFGDUIJQWWBGY-UHFFFAOYSA-N
Application
2,3-Difluorobenzyl alcohol may be used in chemical synthesis studies.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
201.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
94 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter